Learn More
Invitrogen™ Anza™ 10-Pack Starter Kit
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
Marca: Invitrogen™ IVGN3006
Includes: Anza™ 11 EcoRI, Anza™ 5 BamHI, Anza™ 1 NotI, Anza™ 16 HindIII, Anza™ 12 XbaI, Anza™ 3 BcuI, Anza™ 8 XhoI, Anza™ 10 DpnI, Anza™ 19 BglII, Anza™ 26 Eco32I, Anza™ Mezcla maestra de ligasa de ADN T4 Anza, Anz
Descripción
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.- Un tampón para todas las enzimas de restricción
- Un protocolo de digestión para todos los sustratos de ADN
- Digestión completa en 15 minutos
- Incluye 10 enzimas de restricción comunes
- Completo con mezcla maestra de ligasa de ADN T4 Anza y fosfatasa alcalina Anza
Certifications
CoA
Especificaciones
20 μl cada Anza 11 EcoRI, Anza 5 BamHI, Anza 1 NotI, Anza 16 HindIII, Anza 12 XbaI 20 μl de cada Anza 3 BcuI, Anza 8 XhoI, Anza 10 DpnI, Anza 19 BglII, Anza 26 Eco32I Mezcla maestra de ligasa de ADN T4 Anza de 100 μl Fosfatasa alcalina Anza de 20 μl Tampón Anza (10X) de 500 μl Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl Almacenar a entre - 5 y - 30 °C. |
|
Las sensibilidades de metilación varían según la enzima. | |
Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X | |
1 kit | |
Clonación tradicional |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
HindIII, NotI, fosfatasa alcalina, XhoI, BcuI, XbaI, DpnI, ligasa de ADN T4, Eco32I, BamHI, BglII, EcoRI | |
No | |
Kit de inicio | |
Anza™ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2840865 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | IVGN3006 |
2875935 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | IVGN3006 |
2918163 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | IVGN3006 |
2923615 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | IVGN3006 |
3071973 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | IVGN3006 |