Learn More
Invitrogen™ Anza™ 14 SalI
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
Marca:  Invitrogen™ IVGN0146
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15565690
  • 81.50€ / 1 set
Explore más ofertas especiales
Includes: Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Descripción
Descripción
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
• Un tampón para todas las enzimas de restricción
• Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
• Digestión completa en 15 minutos
• Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Anza 14 Sall de 75 μl
Tampón Anza (10X) de 500 μl
Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl
Almacenar a - 20 °C.
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X
37 °C
1500 U
Clonación tradicional
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Sal I
Sí
No
Sistema de clonación de enzimas de restricción
Anza™