Learn More
Invitrogen™ Anza™ 21 SgsI
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
Brand: Invitrogen™ IVGN0216
Includes: Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Description
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.• Un tampón para todas las enzimas de restricción
• Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
• Digestión completa en 15 minutos
• Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA
Specifications
Anza 21 Sgsl de 200 μl Tampón Anza (10X) de 500 μl Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl Almacenar a - 20 °C. |
|
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm | |
Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X | |
37 °C | |
2000 U | |
Clonación tradicional |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
SgsI | |
Sí | |
No | |
Sistema de clonación de enzimas de restricción | |
Anza™ |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction