Learn More
Invitrogen™ Anza™ 5-Pack Starter Kit
Código de producto. 15521620
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15521620
Marca: Invitrogen™ IVGN3004
Includes
Anza™ 11 EcoRI, Anza™ 5 BamHI, Anza™ 1 NotI, Anza™ 16 HindIII, Anza™ 12 XbaI, mezcla maestra de ligasa de ADN T4 Anza™, fosfatasa alcalina Anza™, tampón Anza™ 10X, tampón rojo Anza™ 10X,
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
  • Un tampón para todas las enzimas de restricción
  • Un protocolo de digestión para todos los sustratos de ADN
  • Digestión completa en 15 minutos
  • Incluye 5 enzimas de restricción comunes
  • Completo con mezcla maestra de ligasa de ADN T4 Anza y fosfatasa alcalina Anza
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 20 μl cada Anza 11 EcoRI, Anza 5 BamHI, Anza 1 NotI, Anza 16 HindIII, Anza 12 XbaI
• mezcla maestra de ligasa ADN T4 Anza de 100 μl
• Fosfatasa alcalina Anza de 20 μl
• Tampón Anza (10X) de 500 μl
• Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl
Almacenar a entre - 5 y - 30 °C.
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Sensibilidad a la metilación Las sensibilidades de metilación varían según la enzima.
Enzima HindIII, NotI, fosfatasa alcalina, XbaI, ligasa de ADN T4, BamHI, EcoRI
Tampón compatible Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X
RE de tipo IIS No
Cantidad 1 kit
Tipo de producto Kit de inicio
Categoría de investigación Clonación tradicional
Línea de productos Anza