Learn More
Invitrogen™ Anza™ Alkaline Phosphatase
Código de producto. p-6543163
Click to view available options
Cantidad:
2000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15511620
Marca: Invitrogen™ IVGN2208
Includes
Fosfatasa alcalina Anza™, tampón 10X Anza™ tampón rojo 10X Anza™
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
• Utiliza el tampón 10X Anza
• Protocolo de digestión y desfosforilación en un solo paso
• Protocolos disponibles de desfosforilación en dos pasos
• Inactivación por calor en 5 minutos
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Fosfatasa alcalina Anza de 2 ml
Tampón Anza (10X) de 1 ml
Tampón rojo Anza (10X) de 1 ml
Almacenar a entre - 5 y -30 °C.
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Enzima Fosfatasa alcalina
Tampón compatible Tampón 10X
Cantidad 2000 reacciones
Tipo de producto Fosfatasa alcalina
Línea de productos Anza