Learn More
dbo sieges Taburete de poliuretano AP6
Taburete de acero de poliuretano para uso en talleres y garajes.
160.00€ - 9575.43€
Especificaciones
Ajustables | Altura |
---|---|
Material del bastidor | Acero |
Cantidad | 1 unidad |
Material del asiento | Poliuretano |
Garantía | 5 años |
Código de producto | Marca | Altura del asiento | Con ruedas giratorias | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura del asiento | Con ruedas giratorias | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15724308
|
dbo sieges
AP6B1D1NE2 |
Estándar | Sí |
167.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15734308
|
dbo sieges
AP6B1D1NE3 |
Estándar | No |
160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15744308
|
dbo sieges
AP6B2D1NE2 |
Medio | Sí |
171.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15754308
|
dbo sieges
AP6B2D1NE3 |
Medio | No |
9575.43€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15764308
|
dbo sieges
AP6B3D1NE3 |
Alto | No |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disponible en diferentes alturas del cilindro central.
- Asiento de poliuretano moldeado sobre estructura de madera con insertos.
- Ajuste de altura.
- Base de cinco radios de nylon inyectado y fibra de vidrio.
- Disponible con ruedas o patas deslizantes.
Especificaciones
Altura | |
1 unidad | |
5 años | |
No | |
Taburete |
Acero | |
Poliuretano | |
No | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
dbo sieges Taburete de poliuretano AP6