missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APD668, MedChemExpress

Código de producto. 16416638
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16416638

Marca: Medchem Express HY15565

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress APD668 is a potent, selective and orally active agonist of G-protein coupled receptor GPR119, with EC50s of 2.7 nM and 33 nM for hGPR119 and rGPR119, respectively. APD668 shows no significant inhibition of any of the five major CYP isoforms with the exception of CYP2C9 (Ki=0.1 μM). APD668 can be used for the research of steatohepatitis and diabetes.

APD668 is a potent, selective and orally active agonist of G-protein coupled receptor GPR119, with EC50s of 2.7 nM and 33 nM for hGPR119 and rGPR119, respectively. APD668 shows no significant inhibition of any of the five major CYP isoforms with the exception of CYP2C9 (Ki=0.1 μM). APD668 can be used for the research of steatohepatitis and diabetes.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material APD668
CAS 832714-46-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24FN5O5S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (69.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC(C)C)N(CC1)CCC1OC2=C3C(N(C4=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C4F)N=C3)=NC=N2
Peso molecular (g/mol) 477.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.51
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado