Learn More
Molecular Probes™ APO-BrdU™ TUNEL Assay Kit, with Alexa Fluor™ 488 Anti-BrdU
Kit de ensayo APO-BrdU™ TUNEL, con Alexa Fluor™ 488 Anti-BrdU
Marca:  Molecular Probes™ A23210
472.02 EUR hasta el 2024-12-14
Use el código promocional "21632" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10043102
  • 708.00€ / 5 ml
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21632
Descripción
Descripción
En colaboración con Phoenix Flow Systems, ofrecemos el APO™-BrdU TUNEL Assay Kit, que proporciona todos los materiales necesarios para etiquetar y detectar las roturas de la cadena de ADN de las células apoptóticas. Cuando las nucleasas escinden o mellan las hebras de ADN, una gran cantidad de extremos de 3´hidroxilo son expuestos. En el ensayo APO-BrdU, estos extremos se etiquetan con BrdUTP y Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) mediante la técnica TUNEL. Una vez incorporado el ADN, BrdU se detecta utilizando un anticuerpo anti-BrdU etiquetado con colorante brillante y fotoestable Alexa Fluor™ 488 verde fluorescente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Fluorescente
490/525
Citometría de flujo
Alexa Fluor™ 488
APO-BrdU™
Ratón
Colorantes Alexa Fluor
Contiene células de control positivo (5 ml) y células de control negativo (5 ml) de una línea celular de linfoma humano fija, un vial de TdT (45 µl), un vial de BrdUTP (480 µl), un vial de conjugado anti-BrdU Ms mAb Alexa Fluor™ 488 (350 µl), un frasco de tampón de tinción PI/RNasa A (30 ml), un vial de tampón de reacción (0,6 ml), un frasco de tampón de lavado (120 ml) y un frasco de tampón de enjuague (120 ml).
Almacenar como se indica.
Tube
488
Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo
Kit de ensayo TUNEL
60 ensayos
BrdU
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • APO-BrdU TUNEL Assay Kit, with Alexa Fluor 488 Anti-BrdU
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol