Learn More
APOE Monoclonal Antibody (OTI3D3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA805357
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17595263
  • 540.87€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Apo E (Apolipoprotein E) plays an important role in the metabolism of lipids in the plasma, and is also is a constituent of various plasma lipoprotein-lipid particles. The protein is synthesized in liver, brain, spleen, and the kidney, and concentrations are high in interstitial fluids, where it plays a role in distributing cholesterol from cells where cholesterol is in excess to cells which require cholesterol. Apo E also plays an important role in the formation of very low density lipoprotein and chylomicrons. The Apo E gene is located on chromosome 19 at position 19q13.2.
Especificaciones
Especificaciones
APOE
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P02649
APOE
Full length human recombit protein of human APOE produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI3D3
Unconjugated
APOE
AD2, APO-E, ApoE4, LDLCQ5, LPG
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
348
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
APOE Monoclonal Antibody (OTI3D3), TrueMAB™, OriGene