Learn More
Invitrogen™ Apolipoprotein A1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
670.00€ - 4715.00€
Especificaciones
Número de acceso | P02647 |
---|---|
Sensibilidad del ensayo | 0,08 ng |
ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | Kit de ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15414903
|
Invitrogen™
EHAPOA1 |
96 pruebas |
670.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17814180
|
Invitrogen™
EHAPOA1X10 |
10 × 96 pruebas |
4715.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17165349
|
Invitrogen™
EHAPOA1X5 |
5 × 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El ensayo ELISA para la apolipoproteína A1 humana (ApoA1 hu) cuantifica la ApoA1 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el ApoA1 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la ApoA1 humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Apo A1 (Apolipoprotein A1) is synthesized in the liver and small intestine, and is regulated by the dietary intake of lipids. It is the major constituent of human high density lipoproteins (HDL) and plays an important role in metabolic and transport function of lipoproteins of the serum. It is regulated by the dietary intake of lipids, and acts as an activator for the enzyme lecithin cholesterol acyl transferase which converts cholesterol to cholesteryl esters. During lypolysis in the peripheral tissue, Apo A1 can also play a role as an acceptor for surface components of very low density lipoproteins and chylomicrons. The gene encoding Apo A1 is found on chromosome 11.Especificaciones
P02647 | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
335 | |
< 12 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Investigación cardiovascular | |
Humano | |
4 h 45 min |
0,08 ng | |
Biotina | |
GCPR | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
apo(a) | |
< 10 % | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |