Learn More
A&D Weighing Balanza de precisión Apollo
La nueva serie de balanzas analíticas A&D Apollo. Mejore la productividad y eficiencia de sus flujos de trabajo con las funciones innovadoras y de uso sencillo de las balanzas de laboratorio de la serie A&D Apollo, diseñadas para ofrecer resultados fiables en diferentes entornos y aplicaciones.
Marca: A&D Weighing GF-203A
1416.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21987" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sensor de pesaje Smart SHS de diseño reciente con tecnología ECL
- APA (Evaluación de precisión automática) – La evaluación automática del rendimiento de la balanza, es decir, el cálculo y la visualización de la desviación estándar (repetibilidad) en el punto de uso sin necesidad de pesos de calibración se puede comprobar diariamente con una solo pulsar una tecla
- Cálculo y ajuste automático del peso mínimo mediante la función APA
- Introduzca el peso mínimo automáticamente a través de APA o manualmente utilizando pesos
- Alerta visual de peso mínimo
- UAC (control de acceso de usuario, del inglés 'User Access Control') – Acceso mediante contraseña de administrador y operador para garantizar la integridad de los datos
- Calibración mediante un solo toque, intervalo, tiempos predefinidos (3) o automáticamente en respuesta a cambios de temperatura ambiente (GX-AE/A)
- ISD (detección de impactos patentada, del inglés 'Patented Impact Shock Detection') – Detección de choque de 4 niveles con retroalimentación visual y sonora. Mantenga el rendimiento de su inversión mediante el uso correcto de la balanza, ideal en aplicaciones de carga automatizada e ideal para servir de guía al operador
- FRD (visualización del caudal, del inglés 'Flow Rate Display') –Visualización directa del caudal de una muestra en g/s, g/m, g/h o el volumen del caudal en ml/s, ml/m, ml/h.
- Se pueden guardar hasta 10 densidades de muestra en la memoria
- Utilizar junto con el comparador de caudal para mantener los caudales dentro de los límites designados
- SCF (función de cálculo estadístico, del inglés 'Statistical Calculation Function') – Muestra e imprime varios resultados estadísticos en la pantalla de la balanza o los envía a una impresora o a un PC
- Interfaz RS232 estándar y USB de modo dual. El USB se puede configurar para el modo rápido (conexión al PC sin necesidad de instalación de software) o modo bidireccional
- UFC (Comunicaciones flexibles universales, del inglés 'Universal Flexi Coms') – Salida de datos configurable, ideal para la conexión a sistemas de adquisición de datos o impresoras de etiquetas de códigos de barras, etc.
- Salida de datos brutos/netos/tara, memoria de taras, gancho inferior, indicador de capacidad
- Amplia selección de opciones y accesorios
- Ionizador sin ventilador integrado con tecnología Quick Ion™ e interruptor IR externo (GX-AE)
Especificaciones
GLP/GMP/GCP/ISO | |
220 g | |
0.001 g | |
GF-203A | |
30 VA al adaptador (12 V, 1 A) |
RS-232 C y USB | |
LCD con retroiluminación inversa | |
Acero inoxidable | |
1 s |