Learn More
Molecular Probes™ Apoptotic DNA Ladder Kit
Kit de estándares de ADN apoptótico
Marca: Molecular Probes™ KHO1021
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El kit de detección rápida de estándares de ADN apoptótico ApoTarget™ proporciona un procedimiento sencillo y rápido para la extracción de ADN cromosómico. El procedimiento prepara el ADN para su uso en los métodos que detectan la fragmentación del ADN en las células apoptóticas. A diferencia de otros kits que necesitan entre uno y dos días para llevar a cabo el proceso completo, este método de detección necesita menos de 90 minutos para preparar el ADN en un solo tubo sin necesidad de pasos de extracción o de columna. La fragmentación del ADN se puede visualizar fácilmente mediante electroforesis en gel de agarosa. Este procedimiento aumenta la recuperación de pequeños fragmentos de ADN, lo que mejora la sensibilidad del ensayo.Especificaciones
50 tests | |
Kit de estándares de ADN apoptótico | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
Bromuro de etidio |
Tubo | |
Contiene tampón de lisis TE, enzimas A y B, solución de acetato de amonio y tampón de suspensión de ADN. Almacene los componentes del kit a - 20 °C. | |
ApoTarget™ | |
Generador de imágenes UV |