Learn More
Pesticidas y herbicidas organofosforados/nitrogenados Apéndice IX, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15275856 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
15275856 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 15275856
Marca: SPEX Certiprep 8270IXJ
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Azinfos-metilo86-50-02000μg/ml
Captafol2425-06-12000μg/ml
Captán133-06-22000μg/ml
Carbaril63-25-22000μg/ml
Carbofurano1563-66-22000μg/ml
Coumafós56-72-42000μg/ml
Crotoxifos7700-17-62000μg/ml
Demeton O+S8065-48-32000μg/ml
Dicotofos141-66-22000μg/ml
Dioxatión78-34-22000μg/ml
EPN2104-64-52000μg/ml
Etión563-12-22000μg/ml
Fensulfotión115-90-22000μg/ml
Fentión55-38-92000μg/ml
Malatión121-75-52000μg/ml
Mevinfos7786-34-72000μg/ml
Monocrotofós6923-22-42000μg/ml
Octametilpirofosforamida152-16-92000μg/ml
Fosalona2310-17-02000μg/ml
Fosfamidón (33,4% E; 64,6% Z)13171-21-62000μg/ml
Terbufós13071-79-92000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Appendix IX Organophosphorus/Nitrogen Pest & Herb
Nombre de nota Method 8270
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos For US EPA Methods 8270, 8270C
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Solvent or Matrix Acetone
Cantidad 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Appendix IX Organophosphorus/Nitrogen Pest & Herb
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetone, captafol, captan, carbaryl, malathion, azinphos-methyl, phosalone
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio