Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA Polymerase
GREENER_CHOICE
Amplifica una amplia gama de contextos de secuencia de ADN cuando se utiliza con el tampón AmpliTaq 360 y el potenciador 360 GC
55.50€ - 10280.00€
Especificaciones
Formato Stand-alone enzyme
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Concentración 5 U/μL
Fidelidad (frente a Taq) 1X
Sobrante 3'-A
Ver más especificaciones
Includes: AmpliTaq 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of the Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
Productos 7
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10229284
Ver documentos
Applied Biosystems™
4398808
100 Units Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10035264
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Applied Biosystems™
4398818
250 unidades
173.00€
cada uno
10055024
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Applied Biosystems™
4398828
1000 unidades
556.00€
cada uno
10330985
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Applied Biosystems™
4398897
25 x 1000 unidades
10280.00€
25000 unidades
10792107
Ver documentos
Applied Biosystems™
4398891
1500 unidades Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10279094
Ver documentos
Applied Biosystems™
4398893
3000 unidades Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10035994
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Applied Biosystems™
4398895
5000 unidades
2305.00€
5000 unidades
Descripción
Descripción
The Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA Polymerase, when used with the new enhanced AmpliTaq 360 Buffer and the optional 360 GC Enhancer, amplifies a vast range of DNA sequence contexts. Compared to the original AmpliTaq DNA Polymerase, AmpliTaq 360 DNA Polymerase is purified by an additional proprietary separation process that reduces contaminating bacterial DNA sequences from the enzyme preparation. This ultra-pure enzyme reduces false positive results, amplifies low-level target sequences, and, when combined with the proprietary AmpliTaq 360 Buffer Kit, promotes the amplification of a variety of templates, including those from bacterial and human genomes.
Cuando se utiliza con el tampón 360 mejorado, la enzima ultrapura, reduce los resultados falsos positivos, amplifica las secuencias de objetivos de bajo nivel y promueve la amplificación de una variedad de moldes, incluidos las de genomas bacterianos y humanos, para una excelente especificidad, reproducibilidad y rendimiento en una amplia gama de objetivos. En comparación con la ADN polimerasa AmpliTaq original, la polimerasa AmpliTaq 360 se ha purificado mediante un proceso de separación adicional exclusivo para eliminar las secuencias de ADN bacteriano contaminantes de la preparación de la enzima.
  • Reduce los resultados falsos positivos
  • Amplifica las secuencias de objetivos de bajo nivel
  • Combinado con el exclusivo kit de tampones AmpliTaq 360, promueve la amplificación de una variedad de moldes, incluidos los de genomas bacterianos y humanos
  • Optimizado para la gama más amplia de objetivos, desde los más cotidianos hasta los más complejos
  • Niveles de sensibilidad y rendimiento inigualables
  • Potenciador de GC líder del mercado para una amplificación robusta de secuencias ricas en GC
  • Consigue datos de secuenciación de la más alta calidad
  • Embalaje sostenible, menos residuos
consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
Stand-alone enzyme
5 U/μL
3'-A
5 kb o menos
5' - 3'
1X
Componentes separados
ADN
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA Polymerase