Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Una ADN polimerasa recombinante termoestable de 94 kDa
Marca:  Applied Biosystems™ N8080156
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10016054
  • 3235.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: Contains 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase, Buffer II, and MgCl2 Solution.
Descripción
Descripción
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
ADN polimerasa AmpliTaq se obtiene mediante la expresión de una forma modificada del gen de la ADN polimerasaThermus aquaticus(Taq) en E. coli., y es la enzima más completamente caracterizada disponible para el proceso de PCR. Su naturaleza recombinante y su método de purificación proporcionan una pureza y reproducibilidad inigualables.
  • Enzima caracterizada disponible para el proceso de PCR
  • Controles de calidad para garantizar resultados reproducibles
  • Ideal para PCR
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Contenido:
• 5 × 200 µl de ADN polimerasa AmpliTaq™ (5 U/µl)
• 4 × 1,5 ml de tampón para PCR II GeneAmp™ 10X (500 mm de KCl, 100 mm de Tris-HCl con un pH de 8,3)
• 4 × 1,5 ml de MgCl2 de 25 mm.
Almacenar a -20 °C.
ADN polimerasa AmpliTaq
5' - 3'
5000 unidades
Standard PCR
1 X
4000 reacciones
Componentes separados
ADN
Enzima independiente
Estándar
ADN polimerasa
Hielo seco
5 U/μl, 10 X
No
3'-A
5 kb o menos
Buffer II