Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Una ADN polimerasa recombinante termoestable de 94 kDa
Marca: Applied Biosystems™ N8080186
Includes: Contains 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase, Buffer II, and MgCl2 Solution.
Descripción
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
ADN polimerasa AmpliTaq se obtiene mediante la expresión de una forma modificada del gen de la ADN polimerasaThermus aquaticus(Taq) en E. coli., y es la enzima más completamente caracterizada disponible para el proceso de PCR. Su naturaleza recombinante y su método de purificación proporcionan una pureza y reproducibilidad inigualables.
- Enzima caracterizada disponible para el proceso de PCR
- Controles de calidad para garantizar resultados reproducibles
- Ideal para PCR
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Contenido:
|
|
ADN polimerasa AmpliTaq | |
5' - 3' | |
25.000 unidades | |
Standard PCR | |
1 X | |
20.000 reacciones | |
Componentes separados | |
ADN |
Enzima independiente | |
Estándar | |
ADN polimerasa | |
Dry Ice | |
5 U/μl, 10 X | |
No | |
3'-A | |
5 kb o menos | |
Buffer II |