Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Una ADN polimerasa recombinante termoestable de 94 kDa
Marca: Applied Biosystems™ N8080152
Includes: Contains 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase, Buffer II, and MgCl2 Solution.
Descripción
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
La ADN polimerasa AmpliTaq™ es una ADN polimerasa recombinante obtenida por expresión de la forma modificada del gen de la ADN polimerasa de Thermus aquaticus (Taq) en E. coli. Es una enzima completamente caracterizada disponible para el proceso de PCR y su naturaleza recombinante y su método de purificación proporcionan una pureza y reproducibilidad incomparables.
- Enzima caracterizada disponible para el proceso de PCR
- Controles de calidad para garantizar resultados reproducibles
- Ideal para PCR
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Contenido: • 12 × 50 µl, cada uno de 5 U/µl de la ADN polimerasa AmpliTaq™ • 12 × 1,5 ml del tampón para PCR GeneAmp™ 10X (100 mm de Tris-HCl, con un pH de 8,3, 500 mm de KCl, 15 mm de MgCl2, gelatina del 0,01 % [p/v]). Almacenar a -20 °C. |
|
ADN polimerasa AmpliTaq | |
5' - 3' | |
3000 unidades | |
Standard PCR | |
1 X | |
2400 reacciones | |
Componentes separados | |
ADN |
Enzima independiente | |
Estándar | |
ADN polimerasa | |
Hielo seco | |
5 U/μl, 10 X | |
No | |
3'-A | |
5 kb o menos | |
Buffer I |