Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer II
Una ADN polimerasa recombinante termoestable de 94 kDa
Marca: Applied Biosystems™ N8080161
225.91 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
ADN polimerasa AmpliTaq se obtiene mediante la expresión de una forma modificada del gen de la ADN polimerasaThermus aquaticus(Taq) en E. coli., y es la enzima más completamente caracterizada disponible para el proceso de PCR. Su naturaleza recombinante y su método de purificación proporcionan una pureza y reproducibilidad inigualables.
- Enzima caracterizada disponible para el proceso de PCR
- Controles de calidad para garantizar resultados reproducibles
- Ideal para PCR
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Contenido:
|
|
ADN polimerasa AmpliTaq | |
5' - 3' | |
250 unidades | |
PCR estándar | |
1 X | |
200 Reactions | |
Componentes separados | |
ADN |
Enzima independiente | |
Estándar | |
ADN polimerasa | |
Hielo seco | |
5 U/μl, 10 X | |
No | |
3'-A | |
5 kb o menos |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.