Learn More
Applied Biosystems™ ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ 360
Amplifica de forma eficiente y reproducible secuencias largas (hasta 5 Kb)
Marca: Applied Biosystems™ 4398898
13960.69 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Includes: AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq Gold 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq Gold 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of theThermus aquaticusDNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
Descripción
The Applied Biosystems AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase, when used with AmpliTaq Gold 360 Buffer and the optional 360 GC Enhancer, amplifies a vast range of DNA sequence contexts. This polymerase efficiently amplifies targets present at low copy number, even in the presence of high concentrations of complex DNA, making it especially suited for low-copy pathogen detection and amplification of targets from degraded DNA samples. AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase delivers 360° coverage for a full range of targets.
ADN polimerasa Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360, cuando se utiliza con un tampón AmpliTaq Gold 360 mejorado, y la opción potenciadora 360 GC, amplifica una amplia gama de contextos de secuencia de ADN. ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ 360 ofrece° una cobertura de 360 para un gama completa de objetivos
- Optimizada para la gama más amplia de objetivos, desde los más cotidianos hasta los más complejos
- Inigualable sensibilidad, especificidad y rendimiento
- Amplificación sólida de secuencias con gran cantidad de GC con el potenciador 360 GC líder del mercado
- Consigue datos de secuenciación de la más alta calidad
- Embalaje sostenible, menos residuos
consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, PCR rica en GC, PCR de inicio en caliente, análisis de metilación, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, PCR de rutina
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
• 25 x 1000 U ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 • 100 x 1,5 ml tampón AmpliTaq Gold 360, 10X • 100 x 1,5 ml 25 mm de MgCl2 • 100 x 1,5 ml 360 potenciador de GC Almacenar a una temperatura entre -15 y -25 °C. |
|
Alto | |
Estándar | |
Embalaje sostenible | |
25 x 1000 unidades | |
Hot-start PCR | |
1 X | |
20.000 reacciones | |
Componentes separados | |
ADN |
Tubo | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 | |
5' - 3' | |
ADN polimerasa | |
Room Temp or Wet Ice | |
5 U/µl | |
Inicio en caliente integrado | |
3'-A | |
5 kb o menos |