Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, LD (Low DNA) with Gold Buffer and MgCl2
Versión purificada de ADN polimerasa AmpliTaq Gold que reduce significativamente secuencias de ADN bacteriano contaminante comúnmente presentes en preparaciones de proteínas recombinantes
Marca:  Applied Biosystems™ 4338856
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10055114
  • 450.00€ / 1 set
Explore más ofertas especiales
Includes: Contains AmpliTaq Gold DNA Polymerase, LD (250 units), GeneAmp 10X PCR Gold Buffer, and MgCl2 Solution.
Descripción
Descripción
Applied Biosystems AmpliTaq Gold DNA Polymerase, LD (Low DNA), is a highly purified version of AmpliTaq Gold DNA Polymerase that significantly reduces contaminating bacterial DNA sequences commonly present in recombinant protein preparations.
  • El proceso de fabricación da como resultado una enzima altamente purificada con niveles más bajos de ADN bacteriano
  • Minimiza los productos de PCR falsos positivos y no objetivo al amplificar secuencias bacterianas
  • La técnica de inicio en caliente modificada químicamente elimina la contaminación biológica
  • El tampón para PCR GeneAmp 10X Gold promueve la activación enzimática más rápida y una sólida amplificación de PCR
  • La especificidad mejorada con PCR de liberación temporal es ideal para la amplificación de objetivos de baja copia
  • La ADN polimerasa AmpliTaq Gold, LD mejora tanto el rendimiento como la tasa de éxito para la amplificación del objetivo
  • Resultados fiables
  • La preparación enzimática purificada hace que las técnicas avanzadas de PCR sean rápidas y sencillas
  • Combinada con el tampón de PCR GeneAmp 10X Gold suministrado, la ADN polimerasa AmpliTaq Gold, LD proporciona un sistema de inicio en caliente flexible
  • Adecuada para todas las aplicaciones de PCR que requieren la eliminación de contaminación bacteriana del ADN
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
• 1 x 250 U ADN polimerasa AmpliTaq Gold, LD
• 1 x 1,5 ml 10X tampón para PCR Gold
• 1 x 1,5 ml 25 mm MgCl2
Almacenar a una temperatura entre -15 y -30 °C.
Bajo
Estándar
ADN polimerasa
250 unidades
Hot-start PCR
1 X
200 reacciones
Componentes separados
ADN
Tubo
ADN polimerasa AmpliTaq Gold
5' - 3'
LD (ADN bajo)
Dry Ice
10X
Inicio en caliente integrado
3'-A
5 kb o menos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.