Learn More
Applied Biosystems™ Array Card Calibration Install Kit
Código de producto. 15899682
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15899682
Marca: Applied Biosystems™ 4432250
Includes
Reactivos para realizar una calibración espectral con colorantes FAM™, VIC™ y ROX™, calibración para una región de interés (ROI) y de normalización, y para ejecutar una tarjeta de verificación ARNasa P
Este kit se utiliza para el mantenimiento del sistema ViiA 7 con el bloque de tarjetas de matriz TaqMan™.
Incluye reactivos para realizar una calibración espectral con colorantes FAM™, VIC™ y ROX™, calibración para una región de interés (ROI) y de normalización, y para ejecutar una tarjeta de verificación ARNasa P. La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de colorantes para su sistema ViiA™ 7 mejorarán los resultados con multiplexing mediante una representación más precisa de los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
  • Las formulaciones de colorantes para el sistema ViiA 7 mejorarán los resultados con multiplexing mediante una representación más precisa de los espectros fluorescentes encontrados en los experimentos de PCR en tiempo real
  • La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses; consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones completas
Información de órdenes
Almacenar este kit a entre - 15 ° y - 25 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar el reactivo a -15 °C ± 25 °C
Para utilizar con (equipo) Sistema ViiA™ 7
Tipo de producto Kit de instalación de calibración de tarjeta de matriz
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Cantidad 1 kit
Tipo de calibración Calibración espectral