Learn More
Applied Biosystems™ FAM™ Dye Calibration Plate, Fast 96-well
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Después de un cambio de lámpara debe realizarse una calibración de tintes. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones de uso completas.
Después de un cambio de lámpara debe realizarse una calibración de tintes. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones completas.
Información de órdenes
Transporte en hielo seco; almacenar en congelador (entre - 5° y - 30 °C).
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C ± 5 °C. |
| Tinte calibrado | FAM |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx |
| Tipo de producto | Placa de calibración de tintes |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |
Para uso diagnóstico in vitro.