Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla de dNTP GeneAmp™ (2,5 mM de cada uno)
Disuelto en agua destilada de vidrio y ajustada a un pH de 7,0 con NaOH
Marca:  Applied Biosystems™ N8080260
51.81 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00680kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10381565
  • 56.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Cada vial de trifosfatos de desoxinucleótido GeneAmp consiste en 1 ml de una mezcla de 10 mM de 2,5 mM de cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP.
  • Los dNTP son de una pureza elevada, lo que los hace adecuados para su uso en reacciones de PCR u otras aplicaciones
  • Están garantizados para el rendimiento de PCR cuando se utilizan con los reactivos básicos GeneAmp PCR y el sistema de instrumentos GeneAmp
PCR, PCR y PRC en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
La mezcla de GeneAmp™ dNTP contiene 1 ml de 2,5 mM cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP (una mezcla de dNTP de 10 mM). Suficiente para 200 amplificaciones de la PCR, 50 µl cada una. Almacenar a -20 °C en un congelador a temperatura constante.
GeneAmp™
Hielo seco
10 mM
Liquid
1 mL
Standard PCR
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.