Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Fast PCR Master Mix (2X), with or without protocol
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
The GeneAmp Fast PCR Master Mix (2X) contains two tubes (1.25mL each) sufficient for 125 20μL PCR reactions. The Fast PCR Master Mix can also be ordered with a protocol.
Applied Biosystems GeneAmp Fast PCR Master Mix reduces PCR reaction time to as little as 25 minutes when used with the Veriti 96-well thermal cycler. The sensitive, premixed hot-start chemistries of this master mix enable quick experiment setup and by generating greater than 90% 'A' overhang, the cloning process is further simplified.
La mezcla maestra de PCR GeneAmp Fast reduce el tiempo de reacción de PCR a tan solo 25 minutos cuando se utiliza con el termociclador Veriti™ de 96 pocillos.
- Configure las reacciones rápidamente, utilizando reactivos premezclados
- Detecte una sola copia de un gen en tan solo 10 ng de ADN
- Garantiza resultados reproducibles, específicos y sensibles
- Facilidad de uso:
- Las sustancias químicas premezcladas de inicio en caliente permiten realizar experimentos rápidos
- Genera más del 90% de salientes «A», lo que facilita la clonación
- Detecte una sola copia en 10 ng de ADN
Parte del sistema de PCR rápida Applied Biosystems, que permite ahorrar tiempo y consiste en una mezcla maestra de PCR GeneAmp Fast premezclada, microplacas y tubos especialmente diseñados, y el termociclador Veriti de 96 pocillos (0,1 ml o 0,2 ml).
PCR rápida, PCR, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | La mezcla maestra de PCR rápida GeneAmp™ contiene un sistema de polimerasa de inicio en caliente que no requiere un paso de activación y se ha optimizado para reducir el tiempo de amplificación general de PCR. La mezcla maestra de PCR rápida se suministra con una concentración 2X para facilitar la preparación de reacciones de PCR que solo requieren la adición de cebadores y plantillas. La mezcla maestra de PCR rápida GeneAmp™ contiene dos tubos (de 1,25 ml cada uno) suficientes para 125 reacciones de PCR de 20 µl. La mezcla maestra de PCR rápida también se puede solicitar sin un protocolo. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Medio |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Actividad exonucleasa | 5' - 3' |
| Línea de productos | GeneAmp |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR rápida |
| Mostrar más |