Learn More
Applied Biosystems™ OpenArray™ Plate Adaptor for Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700
Código de producto. 15850383 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 adaptor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15850383
Marca: Applied Biosystems™ 4426824
Includes
Adaptador necesario para utilizar el soporte de placa OpenArray™ con el sistema de PCR de GeneAmp 9700 Dual Flat Block
Sirve para asegurar hasta ocho placas de genotipado TaqMan™ OpenArray™ para la amplificación de PCR
  • Utilice el adaptador de placa con el sistema de PCR Dual Flat Block GeneAmp™ 9700 y almohadilla de compresión de placas OpenArray para el sistema de PCR Dual Flat Block GeneAmp 9700
  • Tipo de accesorio: Adaptador
Análisis de expresión génica y genotipado, perfil de genotipado y genómico, PCR, PCR y PCR en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Adaptador necesario para utilizar el soporte de placa OpenArray™ con el sistema de PCR de GeneAmp 9700 Dual Flat Block
Para utilizar con (equipo) GeneAmp 9700
Línea de productos GeneAmp, OpenArray
Tipo de producto Accesorios para termocicladores
Para utilizar con (aplicación) PCR.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 1 adaptor
Compatibilidad de placas Placas OpenArray™