Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Thin-Walled Reaction Tube, with flat cap, 0.5 mL
Código de producto. 10157494 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10157494
Marca: Applied Biosystems™ N8010737
Edge
La transferencia de calor rápida garantiza tiempos de ciclo más rápidos y una mayor especificidad
Los tubos de reacción de pared fina permiten una transferencia de calor rápida para PCR precisas en sistemas de PCR de 0,5 ml.
  • El plástico fino permite el calentamiento y la refrigeración rápidos para conseguir resultados exactos.
  • Tapones planos mate para facilitar el marcado
  • La tapa estanca con cierre de clic seguro garantiza un acoplamiento adecuado.
  • La superficie pulida y la parte inferior cónica permiten la máxima recuperación de la muestra.
Disponibles en económicos paquetes a granel
Transferencia rápida de calor
  • Hecho de polipropileno especialmente diseñado optimizado para su uso con el termociclador Veriti doble de 60 pocillos y con el sistema de PCR GeneAmp 9700 de 96 pocillos
  • Los tubos de pared fina facilitan la transferencia rápida de calor hacia y desde las muestras para lograr tiempos de ciclo más rápidos y una mayor especificidad
  • Los tubos han pasado rigurosas pruebas de calidad para garantizar resultados reproducibles
Fácil de utilizar
  • Los tubos cuentan con tapones mate planos, sellado hermético y fondo cónico transparente para un alto rendimiento
  • Capacidad para hasta 0,5 ml
  • Volumen de reacción máximo recomendado: 100 μl
  • Para su uso con termocicladores de 0,5 ml
PCR, PCR y PCR en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Volumen de trabajo (métrico) 0,5 mL
Volumen (métrico) 0,6 mL
Cantidad 1000 tubos
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Línea de productos GeneAmp
Material Polipropileno
Contenido y almacenamiento Tubo de reacción de pared fina con tapón plano acoplado. Admite hasta 0,5 ml. El volumen de reacción máximo recomendado es de 100 µl Para su uso con termocicladores de 0,5 ml.
Velocidad de reacción Rapidez
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de tapón Tapones planos
N.° de pocillos 60, 96
Formato 1.000 tubos
Tipo de producto Tubo de reacción