Learn More
SYBR™ Mezcla maestra para PCR Power SYBR™ Green
Código de producto. p-4927003 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
1 x 5mL
2 x 5mL
5 x 5mL
10 x 5 ml
1 × 50 ml
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
2000 reacciones
40 reacciones
400 reacciones
cada uno
Código de producto. 10685795
Marca: SYBR™ 4368577
Edge
Includes
SYBR™ Green 1 Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase LD, dNTPs with dUTP/dTTP blend, Passive Reference 1, and optimized buffer components
Requires
Plantilla y cebadores
Ofrece una sensibilidad y una reproducibilidad inmejorables, ya que detecta incluso la cantidad ínfima de dos copias de un gen objetivo en una amplia gama de concentraciones de plantillas.
Disfrute de una inmejorable cuantificación de ácido nucleico con la mezcla maestra Power SYBR™ Green de Applied Biosystems™.
  • La mezcla maestra de PCR Power SYBR™ Green contiene todos los componentes, excepto la plantilla y los cebadores, para lograr un PCR en tiempo real óptimo basado en reactivos SYBR™ Green.
  • La formulación optimizada contiene ADN polimerasa altamente purificada AmpliTaq Gold™, LD para ofrecer una mayor sensibilidad que la mezcla maestra de PCR SYBR™ Green clásica
  • La mezcla maestra de PCR Power SYBR™ Green contiene una mezcla de dTTP/dUTP compatible con uracilo-N-glicosilasa (UNG) AmpErase™ para minimizar la contaminación cruzada.
  • Incluye una versión exclusiva del colorante ROX™, una referencia pasiva interna, con el objetivo de normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con PCR y minimizar la variabilidad entre pocillos provocada por diversas causas, tales como errores de pipeteo y la evaporación de las muestras.
  • La química de PCR basada en reactivos Power SYBR™ Green reemplaza fácilmente la mezcla maestra de PCR SYBR™ Green en protocolos de Applied Biosystems™ mediante la misma instalación y condiciones de ciclos térmicos.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento La mezcla 2X contiene colorante SYBR™ Green 1, ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ LD, mezcla de dNTPs con dUTP⁄dTTP, referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Contiene 1 vial de 1 ml, suficiente para  40 reacciones de 50 µl. Almacénese a -20 °C.
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold, AmpliTaq Gold LD
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System
Etiqueta o tinte SYBR Green
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos SYBR
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Grado de pureza o calidad LD (ADN bajo)
Cantidad 1 x 1 ml
Condiciones de envío Hielo húmedo
Suficiente para 40 reacciones de 50 μl
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 40 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 1 x 1 ml