Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit (with extra proteinase K and DNA binding beads)
Optimizado para el aislamiento de ADN genómico (ADNg) de una variedad de muestras, como sangre completa, células de la mucosa bucal, saliva, orina, sangre en papel filtro, enjuagues bucales y tejido
2655.00€ - 11670.00€
Especificaciones
Formato | Kit |
---|---|
Tipo de muestra | Sangre, Muestras bucales, Células, Muestras líquidas (p. ej., suero), tejido |
Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR |
Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales, protocolos automatizados |
Línea de productos | MagMAX™ |
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15424783
|
Applied Biosystems™
A25919 |
500 preparaciones con proteinasa K extra y partículas de unión de ADN |
2655.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15434783
|
Applied Biosystems™
A25920 |
2.500 preparaciones con proteinasa K extra y partículas de unión de ADN |
11670.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Disponible con proteinasa K extra y partículas de unión de ADN.
- El kit Ultra de varias muestras de ADN MagMAX contiene ADNg purificado idóneo para aplicaciones de qPCR en plataformas sensibles y ampliables como, por ejemplo, el sistema QuantStudio™ 12K Flex con bloque OpenArray™ (con sistema AccuFill™). El formato de purificación basado en partículas magnéticas permite pasar fácilmente de procesar 12 a 500 muestras al día, lo que lo convierte en la opción ideal para estudios de farmacogenómica (PGx)
- Las características del kit Ultra de varias muestras de ADN MagMAX incluyen: Protocolos optimizados para numerosas muestras biológicas no invasivas
- Optimizado para una producción de ADN adecuada para aplicaciones OpenArray™ e Ion AmpliSeq™
- Empaquetado para necesidades de alto rendimiento
- Un kit para un conjunto diverso de tipos de muestras ¿Por qué comprar varios kits de purificación para aislar el ADNg de diferentes tipos de muestras? El kit Ultra de varias muestras de ADN MagMAX elimina las molestias que implican tener que pedir kits extra ya que se ha optimizado para su uso con diversas muestras biológicas. El kit está diseñado para ofrecer un alto rendimiento en el aislamiento de ADNg de 1 hisopo bucal, 50-350 μl de sangre completa, hasta 400 μl de orina (sin concentración de la muestra), hasta 150 μl de saliva, 1-5 ml de enjuague bucal, sangre en papel de filtro y muestras de tejido de mamíferos (hasta 10 mg). Los protocolos y el formato de partículas magnéticas hacen que el kit esté completamente habilitado para la automatización
- Ventajas de la purificación basada en partículas magnéticas MagMAX Las partículas magnéticas ofrecen muchas ventajas para aislar el ADNg en comparación con otras tecnologías. Las partículas unen el ADNg de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones de ADNg mayores y más homogéneas. Además, debido a que no se utilizan filtros, no hay riesgo de obstrucción del filtro por la presencia de partículas celulares en las muestras.
Productos accesorios La proteinasa K (A25561), las partículas de unión de ADN (A25562), la solución de lavado 1 concentrado (AM8504) y la solución de lavado 2 concentrado (AM8640) son componentes del kit que también pueden adquirirse por separado.
Se recomienda el procesador de partículas magnéticas Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex con cabezal de 24 pocillos profundos para volúmenes de muestra superiores a 50 μl.
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de células y tejidos animales, ADNg de sangre (tamaño medio, 100 μl-1 ml), ADNg de sangre (tamaño pequeño, inferior al 100 μl), ADNg de células bucales
Especificaciones
Kit | |
Secuenciación de última generación, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR | |
MagMAX™ | |
ADN genómico |
Sangre, Muestras bucales, Células, Muestras líquidas (p. ej., suero), tejido | |
Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales, protocolos automatizados | |
Kit de ADN multimuestra ultra |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.