Learn More
Applied Biosystems™ Placas de pocillos profundos MagMAX™ Express -96
Para separación y procesamiento automáticos de gránulos magnéticos
Marca:  Applied Biosystems™ 4388476
Código de producto. 10545785
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Diseñado para uso con procesadores de partículas magnéticas de pocillos profundos MagMAX Express-96
  • El volumen de entrada de muestras para la configuración de pocillos profundos es de 100 a de 1000 μl por pocillo
Veterinaria, preparación de muestras para análisis veterinarios, purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARN total, purificación automatizada de ADN/ARN viral, purificación & análisis de ADN & ARN, extracción de ARN, aislamiento total de ARN, ARN total de células & tejidos animales, ARN total de muestras bacterianas, ARN total de sangre, purificación de ARN/ADN viral
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100 to 1000 μL
Procesador de partículas magnéticas de pocillos profundos MagMAX Express-96
MagMAX
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Applied Biosystems™ Placas de pocillos profundos MagMAX™ Express -96 > Placas de 96 pocillos profundos