Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Express-96 Standard Tip Combs
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
:
96 Standard Tip Combs
Descripción
Includes
100 peines
- Fit models 4400076 and 4400078
Animal Health, Animal Health Sample Preparation, Automated Nucleic Acid Purification, Automated Total RNA Isolation, Automated Viral DNA/RNA Purification, DNA and RNA Purification and Analysis, RNA Extraction, Total RNA Isolation, Total RNA from Animal Cells and Tissues, Total RNA from Bacterial Samples, Total RNA from Blood, Viral RNA/DNA Purification
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| filtradas por | Con filtro |
| Estilo de punta | Standard |
| Cantidad | 100 pieces |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | MagMAX Express-96 Standard Magnetic Particle Processor |
| Línea de productos | MagMAX |