Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Express Plates
For use with MagMAX Express Magnetic Particle Processors
Marca:  Applied Biosystems™ 4388474
Código de producto. 10157974
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: 50 plates
Descripción
Descripción
  • Fit models 4400074 and 4400075
Animal Health, Animal Health Sample Preparation, Automated Nucleic Acid Purification, Automated Total RNA Isolation, Automated Viral DNA/RNA Purification, DNA & RNA Purification & Analysis, RNA Extraction, Total RNA Isolation, Total RNA from Animal Cells & Tissues, Total RNA from Bacterial Samples, Total RNA from Blood, Viral RNA/DNA Purification
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Con filtro
Universal Fit
Almacenar a temperatura ambiente.
MagMAX™ Express Magnetic Particle Processor
8-well Strips x 12
50 plates
Temperatura ambiente
MagMAX