Learn More
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM Calibration Plate, 384-well
Estas placas proporcionan la calibración térmica y óptica necesaria para una discriminación precisa y reproducible entre las curvas de fusión.
Marca: Applied Biosystems™ 4425559
431.20 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: Contiene: 1 placa, formato de 384 pocillos
Descripción
Las placas de calibración MeltDoctor™ HRM listas para su uso Applied Biosystems™ contienen todos los componentes necesarios para el colorante puro y la calibración de HRM para reducir la complejidad de comenzar con la experimentación de HRM.
- Las placas de calibración MeltDoctor HRM listas para su uso contienen todos los componentes necesarios para el colorante puro y la calibración de HRM para reducir la complejidad de comenzar a experimentar con la HRM.
Análisis de expresión génica e identificación de genotipos, identificación de genotipos y perfiles genómicos, análisis de fusión de alta resolución (HRM), análisis de metilación, análisis de HRM sensible a la metilación, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de ARN no codificante y epigenética, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Placa de 384 pocillos | |
Colorante de HRM (fusión de alta resolución) | |
MeltDoctor™ | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
1 x 384-well plate | |
Calibración térmica, calibración óptica |
1 placa, formato de 384 pocillos La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
Sistema 7900HT Fast | |
Placa de calibración de HRM | |
Hielo seco | |
Placa de calibración |