Learn More
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM Calibration Plate, Fast 96-well
Estas placas proporcionan la calibración térmica y óptica necesaria para una discriminación precisa y reproducible entre las curvas de fusión.
Marca: Applied Biosystems™ 4425618
429.00 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: Contiene: 1 placa, formato de 96 pocillos Fast
Descripción
Las placas de calibración MeltDoctor™ HRM listas para su uso Applied Biosystems™ contienen todos los componentes necesarios para el colorante puro y la calibración de HRM para reducir la complejidad de comenzar con la experimentación de HRM.
Las placas de calibración MeltDoctor HRM listas para su uso contienen todos los componentes necesarios para el colorante puro y la calibración de HRM para reducir la complejidad de comenzar a experimentar con la HRM.
PCR en tiempo real Fast, análisis de expresión génica e identificación de genotipos, identificación de genotipos y perfiles genómicos, análisis de fusión de alta resolución (HRM), análisis de metilación, análisis de HRM sensible a la metilación, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de ARN no codificante y epigenética, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Transporte de hielo seco
Especificaciones
Placa de 96 pocillos | |
Colorante de HRM (fusión de alta resolución) | |
Rapidez | |
Placa de calibración de HRM | |
Hielo seco | |
Placa de calibración |
1 placa, formato de 96 pocillos Fast La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
7500 sistema Fast, 7900HT sistema Fast | |
MeltDoctor™ | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
1 x 96-well plate | |
Calibración térmica, calibración óptica |