Learn More
MeltDoctor™ MeltDoctor™ HRM Master Mix
Contains all components (excluding template and primers) formulated for superior HRM performance across a wide range of genomic targets.
Marca: Applied Biosystems™ 4409535
Detalles adicionales : Peso : 0.10500kg
Requires : Plantilla y cebadores
Descripción
High Resolution Melting (HRM) analysis is a post-PCR analysis method used to identify genetic variation in nucleic acid sequences. Unlike some competitive mixes, the MeltDoctor™ HRM Master Mix does not require additional mixing prior to use, and was developed and optimized solely for HRM applications.
- Baja fluorescencia de fondo
- Brillo elevado en presencia de ADN bicatenario
- Cambio mínimo de la temperatura de fusión de ADN debido a la unión de tinte
- Estabilidad térmica para tolerar condiciones de ciclos de PCR
- Sin inhibición de la actividad de la polimerasa, lo que da como resultado una alta eficacia de PCR
- Una mezcla de dNTP (desoxinucleótidos) que incluye dUTP (2'-desoxiuridina 5'-trifosfato), lo que minimiza la contaminación cruzada al permitir la degradación del amplicón mediante uracilo-ADN glicosilasa (UDG) en posteriores reacciones de PCR
Realice barridos de mutaciones:
- Los análisis de HRM se pueden utilizar para detectar mutaciones en genes objetivo para la identificación de variantes en muestras antes de su análisis secuencial
- HRM, que es una técnica de barrido de mutaciones, ofrece ventajas significativas en comparación con los métodos convencionales como la cromatografía líquida desnaturalizante de alto rendimiento (DHPLC) y la electroforesis en gel con gradiente de desnaturalización (DGGE)
Ventajas de HRM para el barrido de mutaciones
- Bajo consumo de reactivo, con poco desperdicio: El HRM solo requiere una reacción de PCR de 20 μl para el análisis de cada muestra, lo que elimina la necesidad de disolventes para HPLC o geles DGGE
- Flujo de trabajo simple y rápido: no se requiere ninguna instrumentación adicional después de la amplificación por PCR; se puede agregar simplemente un paso de fusión de alta resolución al final del perfil de PCR para el análisis inmediato
- Optimización rápida: a diferencia de DHPLC, no es necesaria la optimización térmica
- Bajo consumo de muestra: tras el análisis de HRM, el producto de la PCR se puede usar directamente en una reacción de secuenciación por Sanger.
Componentes de calidad- Sales de magnesio y otros componentes de tampón, formulados de manera precisa para obtener resultados óptimos de HRM
- ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ 360, una ADN polimerasa muy purificada que proporciona un rendimiento de inicio en caliente, lo que minimiza la formación de productos no específicos y permite la preparación de reacciones a temperatura ambiente
- Colorante de HRM MeltDoctor™, una forma estabilizada del tinte de ácido nucleico bicatenario fluorescente SYTO™ 9 desarrollado por Molecular Probes.
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días. Condiciones de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Los componentes de la mezcla maestra de HRM MeltDoctor™, que se proporcionan en una cómoda mezcla de 2X, incluyen: 360 ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, colorante HRM MeltDoctor™, una mezcla de dNTP que incluye dUTP, sales de magnesio y otros componentes de tampón, formulados de manera precisa para obtener resultados óptimos de HRM. Almacénese entre -15 °C y -25 °C La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
Líquido | |
qPCR | |
Rapidez | |
Sistema 7500 Fast, sistema rápido 7900HT, QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7 | |
Colorante de HRM (fusión de alta resolución), SYTO 9 | |
Mezcla maestra de HRM | |
Hielo húmedo | |
5000 reacciones | |
20 ml, 50 ml |
HRM | |
Alto | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 | |
Análisis de HRM (fusión de alta resolución), barrido de mutaciones | |
SNP (desconocidos o numerosos), objetivos epigenéticos | |
MeltDoctor™ | |
50 mL | |
Genotipado | |
ADN (genómico), ADNc |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.