Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 12-Cap Strip
Código de producto. 10573122 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Color:
Surtido
Cantidad:
1000 tiras (paquete de 5/200)
200 tiras
Para utilizar con (equipo):
Termocicladores
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Código de producto. 10573122
Marca: Applied Biosystems™ N8011534
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para adaptarse a los tubos de reacción, tiras de tubos y placas de 96 pocillos MicroAmp
Las tiras de tapones MicroAmp™ tienen un perfil abovedado y son adecuadas para PCR de punto final. 12 tiras de tapones disponibles en un juego transparente o variado de colores rojo, naranja, azul y verde.
  • No interfiere con la lectura de muestras
  • Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación
  • Fácil de aplicar y retirar
Minimiza la evaporación
  • Utilice tiras de tapones MicroAmp para sellar los tubos y reducir la posibilidad de contaminación en los pocillos de muestra, así como para ayudar a garantizar resultados fiables
  • Fácil de utilizar
  • Utilice la herramienta de instalación de tapones MicroAmp (se vende por separado) para empujar los tapones hacia abajo y formar un sello hermético
  • Cuando esté listo, simplemente retire los tapones con las lengüetas del final
  • De colores para una organización sencilla
  • Disponible en diferentes colores para ayudar a realizar el seguimiento de los tubos durante la preparación del ensayo
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Surtido
Cantidad 1000 tiras (paquete de 5/200)
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Línea de productos MicroAmp
Material Polipropileno
Contenido y almacenamiento Contiene 1000 tiras de 12 tapones MicroAmp™ (5 paquetes de SKU# N8010534, 200 por paquete). Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de tapón Tapones abovedados
N.° de pocillos 96
Formato 1.000 tapones de tira
Tipo de producto Tapón de 12 tiras