Learn More
Applied Biosystems™ Película adhesiva óptica para 48 pocillos MicroAmp™
Código de producto. p-4918064 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 películas
25 películas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10784027
Marca: Applied Biosystems™ 4375928
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
100 or 25 MicroAmp 48-Well Optical Adhesive Films
Reduce la posibilidad de contaminación entre pocillos y la evaporación de las muestras cuando se aplican a una microplaca de 48 pocillos
  • Adhesivo sensible a la presión que proporciona un sellado hermético sobre cada pocillo
  • No interfiere con la lectura de muestras
  • Fácil de aplicar y eliminar; no se adhiere al guante
  • Evite pérdidas de muestras
  • La película adhesiva ópticamente transparente evita la pérdida de muestras mediante el sellado seguro de los pocillos de microplacas y reduce las fugas, la evaporación y la contaminación entre los pocillos de muestra para garantizar datos de PCR consistentes en tiempo real
  • Fácil de usar: simplemente retire el revestimiento y apriete firmemente en la parte superior de la microplaca
  • Cuando las microplacas estén selladas, podrá apilarlas con seguridad sin preocuparse por la contaminación
  • Diseñado para placas ópticas y rápidas de 48 pocillos MicroAmp
Nota: Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Aplicaciones:
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Sistema óptico
Material Poliéster
N.° de pocillos 48
Cantidad 25 películas
Contenido y almacenamiento Contiene 25 películas adhesivas ópticas de 48 pocillos MicroAmp™. Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) StepOne™,
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Película, cierre o aplicador
Línea de productos MicroAmp
adhesivo/a/s Sensible a la presión
Plate Compatibility Placa de 48 pocillos