Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Cap Strip, assorted colors
Diseñado para adaptarse a los tubos de reacción, tiras de tubos y placas de 96 pocillos MicroAmp
Marca: Applied Biosystems™ N8010835
85.17 EUR hasta el 2024-09-27
Use el código promocional "21650" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las tiras de tapones MicroAmp™ tienen un perfil abovedado y son adecuadas para PCR de punto final. 8 tiras de tapones disponibles en un juego transparente o variado de colores rojo, naranja, azul y verde.
- No interfiere con la lectura de muestras
- Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación
- Fácil de aplicar y retirar
- Utilice tiras de tapones MicroAmp para sellar los tubos y reducir la posibilidad de contaminación en los pocillos de muestra, así como para ayudar a garantizar resultados fiables
- Utilice la herramienta de instalación de tapones MicroAmp (se vende por separado) para empujar los tapones hacia abajo y formar un sello hermético
- Cuando esté listo, simplemente retire los tapones con las lengüetas del final
- Disponible en diferentes colores para ayudar a realizar el seguimiento de los tubos durante la preparación del ensayo
- Para aplicaciones de PCR en tiempo real, utilice tiras de ocho tapones MicroAmp Optical (n.º de cat. 4323032) con perfil de superficie plana
PCR, PCR y PCR en tiempo real
Especificaciones
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas | |
0,2 ml | |
Termocicladores | |
Polipropileno | |
Temperatura ambiente | |
96 | |
Tapón de 8 tiras |
Varios | |
300 tiras, colores variados | |
MicroAmp™ | |
Tira de 8 tapones acoplados para usar con tubos individuales de 0,2 ml, tira de tubos (0,1 o 0,2 ml) o placas de 48 o 96 pocillos. Colores variados | |
Tapones abovedados | |
200 tapones de tira |