Learn More
Applied Biosystems™ Tira de 8 tapones MicroAmp™, transparentes
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1500 tiras (paquete de 5/300)
300 tiras
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 8
Descripción
Las tiras de tapones MicroAmp™ tienen un perfil abovedado y son adecuadas para PCR de punto final. 8 tiras de tapones disponibles en un juego transparente o variado de colores rojo, naranja, azul y verde.
- No interfiere con la lectura de muestras
- Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación
- Fácil de aplicar y retirar
- Utilice tiras de tapones MicroAmp para sellar los tubos y reducir la posibilidad de contaminación en los pocillos de muestra, así como para ayudar a garantizar resultados fiables
- Utilice la herramienta de instalación de tapones MicroAmp (se vende por separado) para empujar los tapones hacia abajo y formar un sello hermético
- Cuando esté listo, simplemente retire los tapones con las lengüetas del final
- Disponible en diferentes colores para ayudar a realizar el seguimiento de los tubos durante la preparación del ensayo
- Para aplicaciones de PCR en tiempo real, utilice tiras de ocho tapones MicroAmp Optical (n.º de cat. 4323032) con perfil de superficie plana
PCR, PCR y PCR en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Color | Natural |
| Cantidad | 300 tiras |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Material | Polipropileno |
| Contenido y almacenamiento | Tira de 8 tapones acoplados para usar con tubos individuales de 0,2 ml, tira de tubos (0,1 o 0,2 ml) o placas de 48 o 96 pocillos. Color natural (transparente). Almacenar a temperatura ambiente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de tapón | Tapones abovedados |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |