Learn More
Applied Biosystems™ Tira de 8 tubos MicroAmp™, 0,2 ml
Los tubos se adaptan con precisión a la separación de los pocillos estándar del sector
Marca:  Applied Biosystems™ N8010580
139.71 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24367" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10733087
  • 165.00€ / paquete de 125
Explore más ofertas especiales
Includes: Tira de 8 tubos MicroAmp acoplados
Requires : Tapones o juntas de placa completas para colocar los tubos
Descripción
Descripción
Diseñado de forma óptima para PCR precisa con termocicladores de 0,2 ml, como el termociclador de 96 pocillos Veriti™, el sistema de PCR 9700 de GeneAmp™ y el termociclador 2720 Applied Biosystems.
  • Fabricado para adaptarse con precisión al espaciado de pocillos estándar del sector
Uniformidad de las muestras
  • Utilice estas tiras con todos los instrumentos que presentan cubiertas de muestras calentadas para eliminar la condensación y la necesidad de una capa de aceite mineral
  • Los tubos exclusivos son esenciales para una PCR de alto rendimiento y garantizan una gran uniformidad de la temperatura y la amplificación de las muestras
  • Cada tira de una pieza tiene 8 tubos de reacción MicroAmp de 0,2 ml acoplados cerca de la abertura del tubo
  • Volumen de reacción máximo recomendado: 100 μl
PCR, PCR y PCR en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
0,2 ml
125 tiras
MicroAmp™
La tira de 8 tubos MicroAmp™ acoplados requerirá tapones o juntas de placa completas para colocar los tubos. El volumen de reacción máximo recomendado es de 100 µl
Temperatura ambiente
96
Tubo de 8 tiras
Natural
0,25 ml
Termocicladores o sistemas de PCR en tiempo real
Polipropileno
Estándar
No se incluye
125 tubos de tiras
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteI09G25Q321 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2025 Catalog Number
Número de loteI09G25Q223 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2025 Catalog Number
Número de loteI09G25Q311 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2025 Catalog Number
Número de loteI09G25Q322 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2025 Catalog Number
Número de loteI12G25Q121 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2025 Catalog Number
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Applied Biosystems™ Tira de 8 tubos MicroAmp™, 0,2 ml > 125 tiras