Learn More
Applied Biosystems™ Aplicador de película adhesiva MicroAmp™
Sirve para efectuar un sellado seguro entre la microplaca y la película adhesiva
Marca: Applied Biosystems™ 4333183
64.77 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: Cinco aplicadores de sellos adhesivos
Descripción
Forme un sello hermético
- El aplicador de película adhesiva MicroAmp permite presionar de manera ergonómica una película adhesiva en una microplaca para formar un sello hermético y minimizar las burbujas de aire
- Este sello hermético evitará la contaminación entre pocillos y la pérdida de la muestra
- Utilice el aplicador de película adhesiva MicroAmp para acelerar el proceso de sellado de microplacas múltiples
- Esta herramienta está diseñada según las dimensiones de las microplacas para que pueda sellar una microplaca con rapidez
- El resistente plástico patentado soporta el uso constante para grandes aplicaciones de cribaje
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
MicroAmp | |
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas | |
Incluye: 5 aplicadores de cierres adhesivos | |
Paquete de 5 |
Adhesive Film Applicator | |
Natural | |
de baja densidad | |
Temperatura ambiente |