Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Clear Adhesive Film
Código de producto. 10595025 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 films
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10595025
Marca: Applied Biosystems™ 4306311
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Contiene: 100 películas
Crea un sellado seguro en toda la microplaca para evitar la evaporación y la contaminación entre pocillos
Está disponible en formatos transparente (rentable y cohesivo) y óptico (no pegajoso y listo para la reacción en cadena de la polimerasa [PCR] en tiempo real)
  • El adhesivo proporciona un sellado hermético sobre los pocillos para evitar fugas y evaporación
  • Fácil de aplicar y retirar
Reduzca las fugas, la evaporación y la contaminación entre pocillos
  • Esta película adhesiva sella las muestras con seguridad en los pocillos de las microplacas, lo que reduce las fugas, la evaporación y la contaminación entre pocillos de muestras.
  • Fácil de utilizar
    • Despegue la parte posterior de la película adhesiva y apriete firmemente en la parte superior de la microplaca.
    • Una vez selladas, apile las microplacas de forma segura sin problemas de contaminación
    • Utilice el aplicador de películas de cierre adhesivo MicroAmp para acelerar el sellado de microplacas múltiples.
    Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
    Purificación automatizada de ADN genómico, Purificación automatizada de ácido nucleico, Purificación y análisis de ADN y ARN, PCR, PCR en tiempo real y PCR
    Información de órdenes
    Condición de envío: Temperatura ambiente
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Transparente
    Material Polietileno
    Esterilidad Non-sterile
    N.° de pocillos 96
    Cantidad 100 films
    Contenido y almacenamiento Contiene: 100 películas
    Almacenamiento: Temperatura ambiente
    Para utilizar con (equipo) GeneAmp 9700, termociclador SimpliAmp™, termociclador Veriti Dx Fast, termociclador Veriti Dx, termociclador Veriti Fast, termociclador Veriti, sistema de PCR ProFlex™
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Tipo de producto Película, cierre o aplicador
    Línea de productos MicroAmp
    adhesivo/a/s Película adhesiva
    Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +120 °C
    Plate Compatibility Placas de 96/384 pocillos