Learn More
Applied Biosystems™ Placas de reacción ópticas transparentes de @@@384@@@ pocillos MicroAmp™ EnduraPlate™ con código de barras
Solución ideal para trabajos que requieren una manipulación especial y un grado incluso mayor de durabilidad para el uso en experimentos con varios instrumentos
271.00€ - 5860.00€
Especificaciones
Código de barras | Incluye código de barras |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Línea de productos | MicroAmp™ |
Color | Sistema óptico, Transparente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15252995
|
Applied Biosystems™
4483273 |
500 placas |
5860.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15262995
|
Applied Biosystems™
4483285 |
20 placas |
271.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
Validadas con instrumentos Applied Biosystems para un ajuste y rendimiento óptimos.
- Validado con instrumentos Applied Biosystems para un ajuste y rendimiento óptimos
- Certificación de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de la PCR con pruebas de muestreo durante el proceso
- Construidas según el estándar ANSI™/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
- Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
- El uso de polipropileno y de un proceso de moldeado a altas temperaturas ayuda a evitar la unión de ADN, ARN y enzimas, mientras que el policarbonato proporciona estabilidad mecánica, planicidad y alta durabilidad
- Opción ideal para su uso con sistemas robóticos/automatizados y en experimentos con varios instrumentos (p. ej. un termociclador, un termociclador en tiempo real y un analizador genético)
- La estructura de pared fina permite ofrecer un ajuste perfecto en bloques térmicos con una excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra
- La identificación de pocillo negra y fácil de leer ayuda a minimizar errores de pipeteo y mejora la productividad de la preparación de muestras
- Plataforma: Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7900HT, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Termociclador Veriti™ Dx, Termociclador Veriti, Sistema ViiA™ 7 Dx, Sistema ViiA 7
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sistema óptico, Transparente | |
Termociclador, analizador genético, analizador de ADN | |
Policarbonato/polipropileno, Polipropileno | |
384 |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
MicroAmp™ | |
Microplaca | |
Con faldón | |
40 μl | |
Estándar |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Applied Biosystems™ Placas de reacción ópticas transparentes de @@@384@@@ pocillos MicroAmp™ EnduraPlate™ con código de barras