Learn More
Applied Biosystems™ Los consumibles de plástico Applied Biosystems MicroAmp EnduraPlate ofrecen un excelente rendimiento de PCR o qPCR en formatos desarrollados para satisfacer sus necesidades experimentales.
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 placas
500 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 500
Descripción
- Optimizado para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems
- Certificación de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de la PCR con pruebas de muestreo durante el proceso
- Construidas según el estándar ANSI™/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
- Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
- El uso de polipropileno y de un proceso de moldeo a altas temperaturas ayuda a evitar la unión de ADN, ARN y enzimas, mientras que el policarbonato proporciona estabilidad mecánica, planicidad y una durabilidad excelente
- Opción ideal para su uso con sistemas robóticos/automatizados y en experimentos con varios instrumentos (p. ej. un termociclador, un termociclador en tiempo real y un analizador genético)
- La estructura de pared fina permite ofrecer un ajuste perfecto en bloques térmicos con una excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra
- La identificación de pocillo negra y fácil de leer ayuda a minimizar errores de pipeteo y mejora la productividad de la preparación de muestras
- Plataforma: Analizador genético 310, Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7500 Fast Dx, Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT Fast, StepOnePlus™, Termociclador Veriti™ Dx Fast, Termociclador Veriti Fast, Sistema ViiA™ 7 Dx Fast, Sistema ViiA 7 Fast
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR).
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Envase | 500 placas |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Color | Sistema óptico, Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador, analizador genético, analizador de ADN |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Policarbonato/polipropileno, Polipropileno |
| Mostrar más |