Learn More
Applied Biosystems™ Tubo de reacción MicroAmp™ Fast con tapón, 0,1 ml
Código de producto. 10340905 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10340905
Marca: Applied Biosystems™ 4358297
Includes
Tubo de reacción individual, con tapón plano
Requires
Bandeja de 96 pocillos MicroAmp para bloques Veriflex™ (n.º de cat. 4379983)
Reduce el tiempo de reacción de PCR a tan solo 25 minutos
El sistema completo Applied Biosystems Fast, compuesto por mezclas maestras de PCR premezcladas, tubos y microplacas de 0,1 ml especialmente diseñados y el termociclador rápido de 96 pocillos Veriti, que contribuyen a reducir considerablemente los tiempos de reacción de PCR. Ahora, puede amplificar fragmentos inferiores a 500 bp de fondos genómicos en unos 25 minutos y, en algunos casos, en tan solo 10 minutos. Además, también puede amplificar fragmentos grandes con mayor rapidez; hasta 2 kb en tan solo 40 - 50 minutos. Asimismo, para aplicaciones de secuencias, la mezcla maestra de PCR rápida AmpliTaq Gold™, UP reduce el tiempo del ciclo a 50 minutos y produce amplicones perfectos para unos resultados de secuenciación de alta calidad.
  • Se adapta perfectamente al termociclador Veriti™ Fast de 96 pocillos para maximizar la conductividad térmica y proporcionar un control preciso de las temperaturas de ciclado
  • Mejora la conductividad térmica, lo que permite un control preciso de las temperaturas del ciclo.
  • Evita el desperdicio de pocillos cuando solo tiene unas pocas muestras para ejecutar
  • Garantiza resultados reproducibles, específicos y sensibles.
  • Reduce el tiempo de reacción de PCR de 2 horas a tan solo 25 minutos cuando se utiliza con el sistema de PCR rápido de 96 pocillos Veriti
  • Deje de perder pocillos
  • Si solo tiene unas pocas muestras para ejecutar, utilice los tubos de reacción MicroAmp Fast con tapones
  • El diseño de los tubos de reacción rápida maximiza la conductividad térmica cuando se utiliza con el termociclador de 96 pocillos Veriti
  • Esta conductividad térmica mejorada facilita el control preciso de las temperaturas del ciclo
  • Parte del sistema de PCR Applied Biosystems Fast
    • La mezcla maestra de PCR GeneAmp™ Fast premezclada, microplacas y tubos de diseño especial, y el termociclador de 96 pocillos Veriti reducen considerablemente los tiempos de reacción de PCR
    • Amplificación en tan solo 25 minutos
    Fast PCR, PCR en tiempo real, PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 mL
Volumen (métrico) 0,15 mL
Cantidad 1000 tubos
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Línea de productos MicroAmp
Material Polipropileno
Contenido y almacenamiento Tubo de reacción individual, con tapón plano para el sistema de PCR Fast 9800. Usar con la bandeja de retención Fast de 96 pocillos (4358305).
Almacenar a temperatura ambiente
Velocidad de reacción Rapidez
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de tapón Tapones planos
N.° de pocillos 96
Formato 1.000 tubos
Tipo de producto Tubo de reacción