Learn More
Applied Biosystems™ Placa de reacción óptica de 384 pocillos MicroAmp™ con código de barras
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Incluye:
1000 placas
50 placas
500 placas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
- Construida con una sola pieza rígida de polipropileno en un formato de 384 pocillos.
- Diseñada para funcionar con sistemas PCR en tiempo real y termocicladores de 384 pocillos Applied Biosystems.
- Mate para minimizar la fluorescencia de interferencia de los pocillos del bloque de ciclado.
- Filtrada para eliminar las placas autofluorescentes.
- Su diseño único proporciona una barrera contra el aire ambiente para ayudar a garantizar la uniformidad de la temperatura en cada pocillo.
- Cada placa de reacción incluye una etiqueta con un número de ocho caracteres (código de barras) exclusiva con número de serie que puede leer el usuario o una máquina para evitar errores de rastreo.
- Plataforma: Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7900HT, GeneAmp™ 9700, QuantSt
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR).
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 10 paquetes de 50 placas cada uno (500 placas). Puede almacenarse a temperatura ambiente. Con un almacenamiento adecuado, las placas se pueden almacenar indefinidamente. |
| Envase | 500 placas |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Color | Sistema óptico |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador, analizador genético, analizador de ADN |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |