Learn More
Applied Biosystems™ Tiras de 8 tapones ópticos MicroAmp™
Código de producto. 10630806 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
300 tiras
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. 10630806
Marca: Applied Biosystems™ 4323032
El sellado hermético minimiza la evaporación y la contaminación
Diseñado con perfil de superficie plana para adaptarse a las tiras de tubos MicroAmp y placas de 96 pocillos. Adecuado para PCR en tiempo real.
  • No interfiere con la lectura de muestras
  • Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación
  • Fácil de aplicar y retirar
  • Minimizar la evaporación
  • Utilice tiras de tapones MicroAmp para sellar los tubos y reducir la posibilidad de contaminación entre los pocillos de muestra y ayudar a garantizar resultados fiables
  • Fácil de utilizar
  • Utilice la herramienta de instalación de tapones MicroAmp (se vende por separado) para empujar los tapones hacia abajo y formar un sello hermético Cuando esté listo, simplemente retire los tapones con las lengüetas del final
  • El diseño de los tapones ópticos se ha modificado con una geometría de sellado mejorada y, al mismo tiempo, sigue ofreciendo una excelente claridad óptica y un fondo de baja fluorescencia
Para aplicaciones mediante PCR de punto final, utilice tiras de tapones MicroAmp con perfil superior en forma de cúpula.
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Sistema óptico
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 300 tiras
Para utilizar con (equipo) Termocicladores o sistemas de PCR en tiempo real
Línea de productos MicroAmp
Material Polipropileno
Contenido y almacenamiento Tira de 8 tapones acoplados para usar con tubos individuales de 0,2 ml, tira de tubos (0,1 o 0,2 ml) o placas de 48 o 96 pocillos.
Velocidad de reacción Rapidez
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de tapón Tapones planos transparentes
N.° de pocillos 48/96
Formato 300 tubos de tiras
Tipo de producto Tira óptica de 8 tubos