Includes
1000 tubos en tiras de 8
Requires
Bandeja o bandeja de retención específica de su instrumento
Diseñadas de forma óptima para adaptarse perfectamente a los sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores Applied Biosystems para un control preciso de las temperaturas de ciclo.
Consulte en el manual del usuario o en el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Color | Sistema óptico |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,2 ml |
| Volumen (métrico) | 0,25 ml |
| Cantidad | 125 tiras |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores o sistemas de PCR en tiempo real |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Material | Polipropileno |
| Contenido y almacenamiento | Contenido: 1000 tubos en tiras de 8 Almacenamiento: Temperatura ambiente |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Mostrar más |