Learn More
Applied Biosystems™ Placa de reacción óptica de 96 pocillos MicroAmp™
Código de producto. 10045754 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 placas
500 placas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 500
Código de producto. 10045754
Marca: Applied Biosystems™ 4316813
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Su diseño ofrece una exactitud y una uniformidad de temperatura inigualables para una amplificación de PCR rápida y eficiente.
Esta placa, construida con una sola pieza rígida de polipropileno en un formato de 96 pocillos, es compatible con termocicladores y sistemas de PCR en tiempo real de 96 pocillos Applied Biosystems.
  • Mate para minimizar la fluorescencia de interferencia de los pocillos del bloque de ciclado.
  • Filtrada para eliminar las placas autofluorescentes.
  • Su diseño único proporciona una barrera contra el aire ambiente para ayudar a garantizar la uniformidad de la temperatura en cada pocillo.
  • Capacidad: 96 tubos de 0,2 ml
  • Plataforma: Termociclador 2720, Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, analizador de 3730, analizador de ADN 3730xl, Ácido nucleico PrepStation 6100, Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500, Sistema 7900HT, GeneAmp™ 9700, Sistema de PCR ProFlex™, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Termociclador SimpliAmp™, Termociclador Veriti™ Dx, Termociclador Veriti, Sistema ViiA™ 7 Dx, Sistema ViiA 7
Aplicaciones: PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Contenido y almacenamiento Contiene 50 paquetes de 10 placas cada uno (cada paquete equivale al número de catálogo 8010560)
Necesitará tapones o cubierta de placa completa para sellar (no incluida)
Puede almacenarse a temperatura ambiente. Con un almacenamiento adecuado, las placas se pueden almacenar indefinidamente.
Envase 500 placas
Línea de productos MicroAmp
Color Sistema óptico
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,3 ml
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 ml
Cantidad 500 placas
Velocidad de reacción Estándar