Learn More
Applied Biosystems™ Placa de reacción óptica de 96 pocillos MicroAmp™
Su diseño ofrece una exactitud y una uniformidad de temperatura inigualables para una amplificación de PCR rápida y eficiente.
Marca: Applied Biosystems™ N8010560
67.03 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
Esta placa, construida con una sola pieza rígida de polipropileno en un formato de 96 pocillos, es compatible con termocicladores y sistemas de PCR en tiempo real de 96 pocillos Applied Biosystems.
- Mate para minimizar la fluorescencia de interferencia de los pocillos del bloque de ciclado.
- Filtrada para eliminar las placas autofluorescentes.
- Su diseño único proporciona una barrera contra el aire ambiente para ayudar a garantizar la uniformidad de la temperatura en cada pocillo.
- Capacidad: 96 tubos de 0,2 ml
- Plataforma: Termociclador 2720, Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, analizador de 3730, analizador de ADN 3730xl, Ácido nucleico PrepStation 6100, Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500, Sistema 7900HT, GeneAmp™ 9700, Sistema de PCR ProFlex™, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Termociclador SimpliAmp™, Termociclador Veriti™ Dx, Termociclador Veriti, Sistema ViiA™ 7 Dx, Sistema ViiA 7
Aplicaciones: PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR).
Especificaciones
Sin código de barras | |
Contiene 10 placas de reacción de 96 pocillos. Necesitará tapones o cubierta de placa completa para sellar (no incluida). Puede almacenarse a temperatura ambiente. Con un almacenamiento adecuado, las placas se pueden almacenar indefinidamente. |
|
MicroAmp™ | |
Microplaca | |
Semi | |
96 | |
10 placas |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
10 placas | |
Sistema óptico | |
Termociclador, analizador genético, analizador de ADN | |
Polipropileno | |
0,2 ml | |
Temperatura ambiente |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
I03K0Q312 | Certificado de análisis | 21/04/2027 | N8010560,N8010560_LITL18 PROMO |
I45V24Q716 | Certificado de análisis | 10/04/2025 | |
I09V25Q224 | Certificado de análisis | 09/04/2025 | |
I09V25Q315 | Certificado de análisis | 09/04/2025 | |
I09R25Q326 | Certificado de análisis | 09/04/2025 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora