Learn More
Applied Biosystems™ Placa de reacción óptica de 96 pocillos MicroAmp™ con código de barras
Código de producto. p-4918085 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
N.° de pocillos:
96
Cantidad:
20 placas
500 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 20
paquete de 500
Código de producto. 10407314
Marca: Applied Biosystems™ 4306737
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimizados para ofrecer una exactitud y una uniformidad de temperatura inigualables para una amplificación de PCR rápida y eficiente.
  • Construida con una sola pieza rígida de polipropileno en un formato de 96 pocillos.
  • Compatible con termocicladores y sistemas de PCR en tiempo real de 96 pocillos Applied Biosystems
  • Mate para minimizar la fluorescencia de interferencia de los pocillos del bloque de ciclado.
  • Filtrada para eliminar las placas autofluorescentes.
  • Su diseño único proporciona una barrera contra el aire ambiente para ayudar a garantizar la uniformidad de la temperatura en cada pocillo.
  • Cada placa de reacción incluye una etiqueta con un número de ocho caracteres (código de barras) exclusiva con número de serie que puede leer el usuario o una máquina para evitar errores de rastreo.
  • Capacidad: 96 tubos de 0,2 ml
  • Plataforma: Termociclador 2720, Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, PrepStation ácido nucleico 6100, Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500, Sistema 7900HT, GeneAmp™ 9700, Sistema de PCR ProFlex™, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, Termociclador SimpliAmp™, Termociclador Veriti™ Dx, Termociclador Veriti™, Sistema ViiA™ 7 Dx, Sistema ViiA™ 7
  • Aplicaciones: PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR).
Información de órdenes
Condición de envío: Ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Contenido y almacenamiento Contiene 20 placas.
Puede almacenarse a temperatura ambiente. Con un almacenamiento adecuado, las placas se pueden almacenar indefinidamente.
Envase 20 placas
Línea de productos MicroAmp
Color Sistema óptico
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,3 mL
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Cantidad 20 placas
Velocidad de reacción Estándar
Condiciones de envío Temperatura ambiente